Läs mer
Acrylonitrile-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylonitrile (D3) |
| CAS | 53807-26-4 |
| Molekylformel | C3 D3 N |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 2-Propenenitrile-2,3,3-d3 (9 CI), Acrylonitrile-d3 (7 CI), Perdeuterioacrylonitrile, Acrylonitrile-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1D2,2 D |
| LEDER | [2 H]C(=C([2 H])C#N)[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,3-trideuterioprop-2-enenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 56.0811 |
| Formel vikt | 56.0454 g/mol |
| Visa mer |