missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acrylonitrile-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylonitrile (D3) |
| CAS | 53807-26-4 |
| Molekylformel | C3 D3 N |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Propenenitrile-2,3,3-d3 (9CI), Acrylonitrile-d3 (7CI), Perdeuterioacrylonitrile, Acrylonitrile-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1D2,2D |
| LEDER | [2H]C(=C([2H])C#N)[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,3-trideuterioprop-2-enenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 56.0811 |
| Formel vikt | 56.0454 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?