missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acrylonitrile-d3, TRC

Produktkod. 30325753
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30325753 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30325753 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1913755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acrylonitrile (D3)
CAS 53807-26-4
Molekylformel C3 D3 N
Kvantitet 5 mg
Synonym 2-Propenenitrile-2,3,3-d3 (9CI), Acrylonitrile-d3 (7CI), Perdeuterioacrylonitrile, Acrylonitrile-D3
InChI formel InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1D2,2D
LEDER [2H]C(=C([2H])C#N)[2H]
IUPAC-namn 2,3,3-trideuterioprop-2-enenitrile
Molekylvikt (g/mol) 56.0811
Formel vikt 56.0454
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.