Läs mer
Acrylonitrile, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15888420
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15888420 1 L 1 L
15836260 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15888420 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8008341000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Stabilized with hydroquinone monomethyl ether for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-13-1
Kvalitet Research
Molekylformel CH2=CHCN
Molekylvikt (g/mol) 53.06
Specifikationer
Smältpunkt -83.55°C
Densitet 0.81 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 77.3°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00001927
Kvantitet 1 L
Synonym Acrylonitrile, Acrylic acid nitrile, Vinyl cyanide, Acrylonitrile