Läs mer
Akrylnitril (stabiliserat med 35–45 ppm 4-hydroxyanisol (H750015)), TRC
Produktkod. 30323048
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
30323048 500 mL
1 options
Produktkod. 30323048 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA191370500ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylonitrile
CAS 107-13-1
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C3 H3 N
Kvantitet 500 mL
Synonym Acrylonitrile (8CI), Acrylon, Carbacryl, Cyanoethene, Cyanoethylene, Fumigrain, NSC 6362, Propenenitrile, VCN, Ventox, Vinyl cyanide
InChI formel InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
LEDER C=CC#N
IUPAC-namn prop-2-enenitril
Molekylvikt (g/mol) 53.06
Formel vikt 53.0265