Läs mer
Akrylnitril (stabiliserat med 35–45 ppm 4-hydroxyanisol (H750015)), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylonitrile |
| CAS | 107-13-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C3 H3 N |
| Kvantitet | 10 mL |
| Synonym | Acrylonitrile (8CI), Acrylon, Carbacryl, Cyanoethene, Cyanoethylene, Fumigrain, NSC 6362, Propenenitrile, VCN, Ventox, Vinyl cyanide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2 |
| LEDER | C=CC#N |
| IUPAC-namn | prop-2-enenitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 53.06 |
| Visa mer |