Läs mer
Akryloylklorid, 96 %, stick. med 400 ppm fenothiazine
Beskrivning
Akryloylklorid används vid tillverkning av plast. Det spelar en viktig roll vid framställningen av akrylatmonomerer och polymerer. Det fungerar också som ett substrat för korsmetates. Vidare används det i organisk syntes för införande av akrylgrupper i andra föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Akryloylklorid används vid tillverkning av plast. Det spelar en viktig roll vid framställningen av akrylatmonomerer och polymerer. Det fungerar också som ett substrat för korsmetates. Vidare används det i organisk syntes för införande av akrylgrupper i andra föreningar.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med alkoholer, oxidationsmedel, starka baser och polymeriserande initiatorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acryloyl Chloride |
| Namnnotering | stabiliserad med 400 ppm fenothiazine |
| Densitet | 1.114 |
| Kokpunkt | 74 °C till 76 °C |
| Flampunkt | −4 °C (24 °F) |
| Odör | Stickande |
| Linjär formel | CH2=CHCOCl |
| Brytningsindex | 1.435 |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | 3383 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Acryloyl chloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Acrylic acid chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.