Läs mer
Akryloylklorid, 96 %, stick. med 400 ppm fenothiazine
Produktkod. 11318395
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318395 50 g 50g
11308395 10 g 10g
11328395 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11318395 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10363.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 814-68-6 | C3H3ClO | 90,51 g/mol
Akryloylklorid används vid tillverkning av plast. Det spelar en viktig roll vid framställningen av akrylatmonomerer och polymerer. Det fungerar också som ett substrat för korsmetates. Vidare används det i organisk syntes för införande av akrylgrupper i andra föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Akryloylklorid används vid tillverkning av plast. Det spelar en viktig roll vid framställningen av akrylatmonomerer och polymerer. Det fungerar också som ett substrat för korsmetates. Vidare används det i organisk syntes för införande av akrylgrupper i andra föreningar.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med alkoholer, oxidationsmedel, starka baser och polymeriserande initiatorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 814-68-6
Molekylformel C3H3ClO
Molekylvikt (g/mol) 90.51
MDL-nummer MFCD00000731
InChI-nyckel HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acryloyl chloride, acrylyl chloride, 2-propenoyl chloride, acrylic acid chloride, propenoyl chloride, acryloylchloride, chlorid kyseliny akrylove, unii-8k23o56tg5, chlorid kyseliny akrylove czech, acrylylchloride
PubChem CID 13140
IUPAC-namn prop-2-enoylklorid
LEDER ClC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acryloyl chloride
Namnnotering stabiliserad med 400 ppm fenothiazine
Densitet 1.114
Kokpunkt 74 °C till 76 °C
Flampunkt −4 °C (24 °F)
Odör Stickande
Linjär formel CH2=CHCOCl
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3383
Beilstein 635744
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 90.51
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acryloyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P320-Särskild behandling krävs omedelbart (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.