Läs mer
Akryloylklorid, TRC
Produktkod. 30006941
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006941 100 g
30009818 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006941 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA191395100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 814-68-6
Molekylformel C3H3ClO
Molekylvikt (g/mol) 90.51
Synonym 2-Propenoyl Chloride, Acrylic Acid Chloride, Acrylyl Chloride, NSC 93770, Propenoyl Chloride
IUPAC-namn prop-2-enoylklorid
LEDER ClC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acryloyl Chloride
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
Formel vikt 89.9872