Läs mer
Invitrogen™ Acryloyl-X, SE (6-((akryloyl)amino)hexansyra, succinimidylester)
Produktkod. 11584017
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11584017 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11584017 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A20770
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Acryloyl-X, SE (6-((akryloyl)amino)hexansyra, succinimidylester) är en aminreaktiv molekyl som möjliggör tvärbindning av akrylamid till proteiner och andra biomolekyler som innehåller aminer.
Akryloyl-X, SE (6-((akryloyl)amino)hexansyra, succinimidylester) är en aminoreaktiv molekyl som möjliggör korsbindning av akrylamid till proteiner och andra biomolekyler som innehåller aminer. Succinimidylestern av akryloyl-X reagerar kovalent med aminer från proteiner, aminomodifierade nukleinsyror och andra biomolekyler för att producera akrylamider som kan kopolymeriseras till polyakrylamidmatriser eller på ytor, såsom i mikroarrayer och biosensorer. Till exempel används akryloyl-X, SE för att framställa streptavidinakrylamid (Cat. No. S21379), som kan kopolymerisera med akrylamid på en polymeryta för att skapa ett enhetligt monolager av immobiliserad streptavidin för bindning till biotinylerade ligander såsom hybridiseringsprober, enzymer, antikroppar och läkemedel.
Akryloyl-X, SE är en kritisk korsbindningsreagens som används i superupplösningsavbildningsteknikerna expansionsmikroskopi (ExM) och proteinretention expansionsmikroskopi (proExM) för att tillsätta akrylamider till aminer i proteiner i ett bevarat cell- eller vävnadsprov. Denna korslänkning med akrylamid gör det möjligt att förankra proteinerna till en polymerhydrogel och polymeriseras. Polymerhydrogelen svälls sedan upp, vilket gör att cell- eller vävnadsprovet kan expanderas fysiskt för att förbättra rumslig upplösning vid avbildning. Expansionsmikroskopi är en mångsidig superupplöst avbildningsteknik som kan utföras på många prover, inklusive 3D-avbildning av tjocka prover. Denna avbildningsteknik använder också konventionella mikroskop, vilket möjliggör enklare och snabbare visualisering av nanoskaliga biologiska strukturer utan avancerade superupplösta mikroskop och utrustning.
Egenskaper hos akryloyl-X, SE:
  • Synonymer – Acryloyl-X, SE; 6-(akryloyl)amino)hexansyra, succinimidylester; 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 6-akrylamidohexanoat; N-succinimidyl 6-akrylamidohexanoat; N-[6-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-6-oxohexyl]-2-propenamid
  • Molekylvikt (MW) – 282,30
  • Molekylformel – C13H18N2O5
  • CAS-nummer – 63392-86-9
Vi rekommenderar att lösa i högkvalitativ vattenfri DMSO för att uppnå en lagerkoncentration på upp till 10 mM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Produkttyp Acryloyl-X SE
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Kemisk reaktivitet Amin
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester
Etikett eller färgämne Acryloyl-X
Etiketttyp Klassiska färgämnen