Läs mer
ACSL3 Antibody [PerCP], R&D Systems™
Produktkod. 30498589 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30498589 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30498589 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP335183PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ACSL3 Polyclonal antibody specifically detects ACSL3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen ACSL3
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias ACS3EC 6.2.1.3, acyl-CoA synthetase long-chain family member 3, FACL3lignoceroyl-CoA synthase, fatty-acid-Coenzyme A ligase, long-chain 3, LACS 3, LACS3, Long-chain acyl-CoA synthetase 3, long-chain-fatty-acid--CoA ligase 3, PRO2194
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 621-720 of human ACSL3 (NP_004448.2).,, Sequence:, VIGFVVPNQKELTELARKKGLKGTWEELCNSCEMENEVLKVLSEAAISASLEKFEIPVKIRLSPEPWTPETGLVTDAFKLKRKELKTHYQADIERMYGRK
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2181
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus