Läs mer
Abnova™ ACSS3/CEN12p FISH-sond
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Beskrivning
Innehåller
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker. |
| Beskrivning | DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond |
| Formatera | Provrör |
| För användning med (applikation) | FISH-Ce |
| Gen-ID (Entrez) | 79611 |
| Inkluderar | DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond |
| Kvantitet | 200μ L |
| Form | Vätska |