missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ACT-709478, MedChemExpress

Produktkod. 16494688
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494688 10 mg
16480977 50 mg
16447407 5 mg
16425526 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16494688 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112723

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress ACT-709478 is a potent, selective, orally active, and brain penetrating T-type calcium channel blocker. ACT-709478 is used in the research of generalized epilepsies.

ACT-709478 is a potent, selective, orally active, and brain penetrating T-type calcium channel blocker. ACT-709478 is used in the research of generalized epilepsies.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ACT-709478
CAS 1838651-58-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H18F3N5O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (293.83 mM)
LEDER O=C(NC1=NN(CC2=NC=C(C#N)C=C2)C=C1)CC3=CC=C(C4(C(F)(F)F)CC4)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 425.41
Formel vikt 425.41
Procent renhet 99.59%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.