missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Actarit, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Actarit |
| CAS | 18699-02-0 |
| Molekylformel | C10 H11 N O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 4-(acetylamino)-, Acetic acid, (p-acetamidophenyl)- (6CI,8CI), 4-(Acetylamino)benzeneacetic acid, (4-Acetamidophenyl)acetic acid, 2-(4-Acetamidophenyl)acetic acid, 4-(Acetylamino)phenylacetic acid, 4-(N-Acetylamino)phenylacetic acid, Actarit, MS 932, NSC 170317, p-Acetamidophenylacetic acid, (p-Acetamidophenyl)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-4-2-8(3-5-9)6-10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-acetamidophenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.2 |
| Formel vikt | 193.0739 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?