Läs mer
MedChemExpress ACTH (11-24)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 95.4% |
| CAS | 4237-93-8 |
| Innehåll och lagring | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1652.04 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (60.53 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Adrenocorticotropic Hormone (11-24) |