Läs mer
MedChemExpress ACTH (4-11)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 67224-41-3 |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 1090.26 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | Adrenocorticotropic Hormone (4-11), human |