missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress ACTH (4-11)

Produktkod. 16444066
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16444066 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16444066 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1503

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress ACTH (4-11), an adrenocorticotropin hormone fragment, possesses a weak α-melanocyte stimulating hormone (α-MSH) potency only at high doses (100 and 1000 nM).

Specifikationer

CAS 67224-41-3
Innehåll och lagring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvikt (g/mol) 1090.26 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 25 mg
Frakt skick Room temperature
Synonym Adrenocorticotropic Hormone (4-11), human
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.