missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Actinamine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Actinamine Dihydrochloride |
| Analyt- eller komponentnamn | Actinamine Dihydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2O4.2ClH/c1-9-3-5(11)4(10-2)7(13)8(14)6(3)12;;/h3-14H,1-2H3;2*1H/t3-,4+,5+,6+,7-,8-;; |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 278.08 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?