Läs mer
Invitrogen™ Actinomycin D
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
Beskrivning
Actinomycin D uppvisar hög GC-selektivitet och orsakar distorsion vid dess bindningsställe. Bindning av det icke-fluorescerande aktinomycinet D till nukleinsyror förändrar färgämnets absorbans. Aktinomycin D har använts för kromosombandsstudier.
Cellanalys, cellproliferation, cellviabilitet, proliferation& Fungera
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Violett |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Form | Solid |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- actinomycin D
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Actinomycin D