Läs mer
R&D Systems™ Actinomycin D
Beskrivning
Actinomycin D is an anti-neoplastic antibiotic. Inhibits RNA polymerase and is a potent inducer of apoptosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Actinomycin D |
| CAS | 50-76-0 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C62H86N12O16 |
| Formel vikt | 1255.43 |
| Produkttyp | Actinomycin D |
| Renhet | 95% |
| Molekylvikt (g/mol) | 1255.438 |