Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Actinomycin D, 93 %
Produktkod. 10043673 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10043673 1 mg Glasflaska 1mg
10247270 5 mg Glasflaska 5mg
10308880 25 mg Glasflaska 25mg
10413075 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10043673 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 294940010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50-76-0 | C62H86N12O16 | 1255,438 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-76-0
Molekylformel C62H86N12O16
Molekylvikt (g/mol) 1255.438
MDL-nummer MFCD00005033
InChI-nyckel RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
Synonym Dactinomycin
PubChem CID 131954673
IUPAC-namn 2-amino-4,6-dimetyl-3-oxo-l-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimetyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4-11,14 tetrazabicyklo[14.3.0]nonadekan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimetyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
LEDER CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Actinomycin D
Typ Actinomycin D
Namnnotering 93%
Fysisk form Kristallint pulver
CAS Min % 91.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 245.0°C to 252.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Färg Rött
Kvantitet 1 mg
Analysprocentintervall 93%
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, 1,2-propanediol, water + glyco, l mixture
Formel vikt 1255.44
Procent renhet 93%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Actinomycin D
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.