Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Actinomycin D, 93 %
Produktkod. 10247270 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
1mg
25mg
5mg
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10247270
Brand: Thermo Scientific Chemicals 294940050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
CAS: 50-76-0 | C62H86N12O16 | 1255.438 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-76-0
Molekylformel C62H86N12O16
Molekylvikt (g/mol) 1255.438
MDL-nummer MFCD00005033
InChI-nyckel RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
Synonym Dactinomycin
PubChem CID 131954673
IUPAC-namn 2-amino-4,6-dimetyl-3-oxo-l-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimetyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4-11,14 tetrazabicyklo[14.3.0]nonadekan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimetyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
LEDER CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Actinomycin D
Typ Actinomycin D
Namnnotering 93%
Fysisk form Kristallint pulver
CAS Min % 91.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 245.0°C to 252.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Färg Rött
Kvantitet 5 mg
Analysprocentintervall 93%
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, 1,2-propanediol, water + glyco, l mixture
Formel vikt 1255.44
Procent renhet 93%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Actinomycin D
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.