Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Actinomycin D |
| Typ | Actinomycin D |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 mg |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Formel vikt | 1255.5 |
| Kvalitet | Not Available |