missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Aktinomycin D,> 99 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11497571 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
1mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497571 10 mg 10mg
11477571 1 mg 1mg
11417581 50 mg 50mg
11427581 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11497571 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210465810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3865.00 SEK
    3680.57 SEK / 10mg
    Save 184.43 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 50-76-0
Molekylformel C62H86N12O16
Molekylvikt (g/mol) 1255.438
InChI-nyckel RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
Synonym Dactinomycin, Actinomycin-[thr-val-pro-sar-meval]
PubChem CID 131954673
IUPAC-namn 2-amino-4,6-dimetyl-3-oxo-l-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimetyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4-11,14 tetrazabicyklo[14.3.0]nonadekan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimetyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
LEDER CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Actinomycin D
Typ Actinomycin D
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 mg
Analysprocentintervall >99%
Formel vikt 1255.5
Kvalitet Not Available
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.