Läs mer
Aktinomycin D (Dactinomycin), TRC
Produktkod. 18010930
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18010930 10 mg
18081230 50 mg
18042330 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18010930 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD10250010MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-76-0
Molekylformel C62 H86 N12 O16
Molekylvikt (g/mol) 1255.42
Synonym Actinomycin D, 3H-Phenoxazine-1,9-dicarboxamide, 2-amino-N,N'-bis(hexadecahydro-6,13-diisopropyl-2,5,9-trimethyl-1,4,7,11,14-pentaoxo-1H-pyrrolo[2,1-i][1,4,7,10,13]oxatetraazacyclohexadecin-10-yl)-4,6-dimethyl-3-oxo- (7CI), Actinomycin C1 (6CI), 1H-Pyrrolo[2,1-i][1,4,7,10,13]oxatetraazacyclohexadecine, cyclic peptide deriv., 3H-Phenoxazine, actinomycin D deriv., AD, Actactinomycin A IV, Actinomycin 7, Actinomycin AIV, Actinomycin I1, Actinomycin IV, Actinomycin X1, Actinomycindioic D acid, dilactone, C 1, Chounghwamycin B, Cosmegen, Dactinomycin, Dactinomycin D, Dilactone actinomycin D acid, Dilactone actinomycindioic D acid, Lyovac cosmegen, Meractinomycin, NCI C04682, NSC 3053, Oncostatin K
IUPAC-namn 2-amino-4,6-dimetyl-3-oxo-1-N,9-N-bis[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimetyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabicyklo[14.3.0]nonadekan-6-yl]fenoxazin-1,9-dikarboxamid
LEDER CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)C2=C(N)C(=O)C(=C3Oc4c(C)ccc(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)c4N=C23)C)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dactinomycin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)/t33-,34-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49+/m1/s1
Formel vikt 1254.6285
Procent renhet >95%