Läs mer
Actinomycin D (Red Crystals), Fisher BioReagents
Produktkod. 10688203
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackning:
Poly Micro Tube
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10688203 5 mg Poly Micro Tube 5mg
10285203 10 mg Poly Micro Tube 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10688203 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP6065
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Isolated from Streptomyces parvuius
This antibiotic is a widely used transcription inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-76-0
Molekylformel C62H86N12O16
Molekylvikt (g/mol) 1255.438
InChI-nyckel RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
PubChem CID 131954673
IUPAC-namn 2-amino-4,6-dimethyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabicyclo[14.3.0]nonadecan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
LEDER CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Actinomycin-D
Typ Actinomycin D
Fysisk form Powder/Solid
Smältpunkt 245°C
Extinktionskoefficient Report
Förpackning Poly Micro Tube
Färg Red
Kvantitet 5 mg
Analysprocentintervall ≥98 %
Merck Index 15, 2797
Löslighetsinformation Soluble in Methanol
Formel vikt 1255.44
Procent renhet 99.0% min. (HPLC), 98% min. (TLC)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Actinomycin D
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare