Läs mer
Actinomycin D
Código de producto. 15452969
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5mg
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
15452969 5 mg 5mg
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15452969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60148.#0
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 50-76-0 | C62H86N12O16 | 1255.438 g/mol
Actinomycin D används som ett antineoplastiskt antibiotikum. Det används också för att hämma RNA-polymeras och är en potent inducerare av apoptos. Det används också som ett potent antibiotikum som binder till GpC-stegen i DNA. Hämmar DNA-primat RNA-polymeras genom att komplexbinda med DNA via deoxyguanosinrester. En DNA-interkalator med tillväxthämmande aktivitet mot vissa leukemier och sarkom. Vid högre koncentrationer hämmas DNA-polymeras. Hämmar celltillväxt och kolonibildning i synkroniserade HeLa-celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Actinomycin D används som ett antineoplastiskt antibiotikum. Det används också för att hämma RNA-polymeras och är en potent inducerare av apoptos. Det används också som ett potent antibiotikum som binder till GpC-stegen i DNA. Hämmar DNA-primad R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Actinomycin D
Typ Actinomycin D
Fysisk form Pulver
CAS 50-76-0
Smältpunkt 251 °C till 253 °C
Färg Orange till rött
Kvantitet 5 mg
Molekylformel C62H86N12O16
MDL-nummer MFCD00005033
UN-nummer UN3462
Beilstein 605235
Merck Index 14,2800
Synonym Dactinomycin; Actinomycin C1
Löslighetsinformation Det är lösligt på 50 mM i DMSO.
InChI-nyckel RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
LEDER CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
IUPAC-namn 2-amino-4,6-dimetyl-3-oxo-l-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimetyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4-11,14 tetrazabicyklo[14.3.0]nonadekan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimetyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
Molekylvikt (g/mol) 1255.438
PubChem CID 131954673
Formel vikt 1255.4
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Actinomycin D
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Indicaciones de peligro
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Consejos de prudencia
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Actinomycin D
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.