missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(-)-Actinonin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Actinonin |
| CAS | 13434-13-4 |
| Molekylformel | C19 H35 N3 O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Actinonin |
| InChI formel | InChI=1S/C19H35N3O5/c1-4-5-6-8-14(11-16(24)21-27)18(25)20-17(13(2)3)19(26)22-10-7-9-15(22)12-23/h13-15,17,23,27H,4-12H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,24) |
| LEDER | CCCCCC(CC(=O)NO)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)N1CCCC1CO |
| IUPAC-namn | N'-hydroxy-N-[1-[2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-2-pentylbutanediamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 385.5 |
| Formel vikt | 385.2577 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?