Läs mer
Cytiva ActiPro Flytande medium
Beskrivning
- ActiPro Medium innehåller inga tillväxtfaktorer (såsom insulin), peptider, hydrolysater, fenolröd eller 2-merkaptotanol, vilket säkerställer batch-för-batch-konsistens och ökad cellkulturprocesseffektivitet.
- ActiPro Medium är avsedd att användas i kombination med HyClone ActiSM Medium samt Cell Boost 7A- och Cell Boost 7B-tillägg som en del av ActiPro systemet med media och tillägg utformade med anpassning och produktion i åtanke.
- Systemet ActiPro är lämpligt för allmän bioproduktion med CHO cellinjer såsom CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 och CHO-S.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |