Läs mer
Cytiva ActiSM flytande medium
Produktkod. 15842962
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15842962 1000 ml -
15825261 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15842962 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31040.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1810.00 SEK
    981.12 SEK / 1000ml
    Save 828.88 SEK
    45% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
En kemiskt definierad ADCF medium optimerat för högutbyte av proteinproduktion. Designad för användning med ActiPro medium.
  • HyClone ActiSM cellodlingsmedium har formulerats för att ge höga utbyten av rekombinanta proteiner i cellodlingsprocesser vid användning av kinesisk hamsteräggstock (CHO ) cellinjer.
  • Mediet är kemiskt definierat, fritt från animaliska komponenter (ADCF ), och optimerad för högavkastande proteinproduktion.
  • ActiSM mediet innehåller inga tillväxtfaktorer (som insulin), peptider, hydrolysat, fenolrött eller 2-merkaptoetanol, vilket säkerställer batch-to-batc
  • ActiSM medium är avsett att användas i kombination med HyClone ActiPro medium och Cell Boost™ 7a och Cell Boost 7b tillägg som en del av ActiPro system av media och tillägg utformade med anpassning och produktion i åtanke.
  • De ActiPro systemet är lämpligt för allmän biotillverkning med CHO cellinjer såsom CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 och CHO-S .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Poloxamer 188
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 1000 ml
Formatera Flaska
Innehåll och lagring 2 till 8° C, borta från ljus