Läs mer
Ansell ActivArmr™ 27-905 Nitrilbelagda handskar med Ansell Grip™ Teknologi
Produktkod. 16885190 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Produktkod. 16885190
Brand: Ansell 27905100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ny och förbättrad nitrilbeläggning är flexibel och bekväm, samtidigt som den ger mekaniskt skydd. Ansell Grip™ Tekniken kräver mindre kraft på hala föremål, minskar handtrötthet och ökar produktiviteten.
  • Idealisk för tuffa applikationer med en kombination av tre teknologier: Ansell Grip™ Technology, Fortix™ Teknik och Ripel™ Teknologi
  • Ansells unika nitrilformulering är nu mer hållbar med patenterad Fortix™ Teknik för att ge motståndskraft mot nötande och vassa material
  • Ansell Grip™ Tekniken förbättrar greppet i torra, våta och oljiga miljöer
  • Full beläggning med Ripel™ Tekniken ger en enastående barriär mot fett och olja, utan att skadas som läder eller bomull
  • Mjukt polybomullsfoder ger en svalare känsla för händerna
  • Säkerhetsmanschett förlänger skyddet uppåt handleden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Polybomull, Nitril
Produkttyp Kraftiga Nitrilhandskar
Storlek 10
EN388 Standard 4221C
För användning med (applikation) Maskiner, drift av utrustning, oljeborrning och underhåll
Färg på handskemanschett Naturlig
Handske manschettstil Säkerhet
Liner material Polybomull
Serie 27-905