Läs mer
Ansell ActivArmr™ 27-905 Nitrilbelagda handskar med Ansell Grip™ Teknologi
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Beskrivning
- Idealisk för tuffa applikationer med en kombination av tre teknologier: Ansell Grip™ Technology, Fortix™ Teknik och Ripel™ Teknologi
- Ansells unika nitrilformulering är nu mer hållbar med patenterad Fortix™ Teknik för att ge motståndskraft mot nötande och vassa material
- Ansell Grip™ Tekniken förbättrar greppet i torra, våta och oljiga miljöer
- Full beläggning med Ripel™ Tekniken ger en enastående barriär mot fett och olja, utan att skadas som läder eller bomull
- Mjukt polybomullsfoder ger en svalare känsla för händerna
- Säkerhetsmanschett förlänger skyddet uppåt handleden
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Blått |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Nej |
| Material | Polybomull, Nitril |
| Produkttyp | Kraftiga Nitrilhandskar |
| Visa mer |