Läs mer
Ansell ActivArmr™ 27-905 Nitrilbelagda handskar med Ansell Grip™ Teknologi
Produktkod. p-7215051 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
11
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16865190 8
16875190 9
16885190 10
16895190 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16865190 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 27905080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ny och förbättrad nitrilbeläggning är flexibel och bekväm, samtidigt som den ger mekaniskt skydd. Ansell Grip™ Tekniken kräver mindre kraft på hala föremål, minskar handtrötthet och ökar produktiviteten.
  • Idealisk för tuffa applikationer med en kombination av tre teknologier: Ansell Grip™ Technology, Fortix™ Teknik och Ripel™ Teknologi
  • Ansells unika nitrilformulering är nu mer hållbar med patenterad Fortix™ Teknik för att ge motståndskraft mot nötande och vassa material
  • Ansell Grip™ Tekniken förbättrar greppet i torra, våta och oljiga miljöer
  • Full beläggning med Ripel™ Tekniken ger en enastående barriär mot fett och olja, utan att skadas som läder eller bomull
  • Mjukt polybomullsfoder ger en svalare känsla för händerna
  • Säkerhetsmanschett förlänger skyddet uppåt handleden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Polybomull, Nitril
Produkttyp Kraftiga Nitrilhandskar
Storlek 8
EN388 Standard 4221C
För användning med (applikation) Maskiner, drift av utrustning, oljeborrning och underhåll
Färg på handskemanschett Naturlig
Handske manschettstil Säkerhet
Liner material Polybomull
Serie 27-905