Läs mer
Ansell™ ActivArmr™ 43-216 (ex. ActivArmr™ Arbetsvakt™ )
Produktkod. 15816942 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9
10
Förpackningsstorlek:
6 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15816942 9 6 par
15826942 10 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15816942 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 43216090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1399.10 SEK
    890.81 SEK / 6 par
    Save 508.29 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Slitstark och bekväm handske för svetsapplikationer
ActivArmr™ 43-216 är en kraftig specialhandske som erbjuder höga nivåer av stänkbeständighet mot smälta. Idealisk för många olika applikationer som kräver termiskt skydd, den ger också överlägsen hållbarhet och bra skydd mot skärsår, punkteringar och skavsår.
  • Värmeskydd för ett brett spektrum av applikationer
    ActivArmr™ 43-216-handsken är certifierad som en kategori III-handske för skydd mot höga temperaturer och är klassad med EN 407-prestandanivåerna 413X4X. Detta gör handsken lämplig för ett stort antal applikationer som kräver värmebeständighet, inklusive svetsning, drift av maskiner och arbete i miljöer med risk för värme eller smält stänk.
  • Komfort
    Med ett mjukt innerfoder i jersey och en jeansmanschett i bomull, ActivArmr™ 43-216 är bekväm att bära.
  • Utmärkt hållbarhet och mekaniskt skydd
    Tillverkad av slitstarkt läder, denna kraftiga handske är designad med handflatsförstärkning för ökad nötningsbeständighet.
    Sömmar är gjorda i Kevlar™ och är förstärkta med bitar av kohud.
    Denna konstruktion ger ett överlägset mekaniskt skydd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Läder (1,2 delad kohud A/B kvalitet)
Certifikat och efterlevnad EN407/413X4X, EN388:2016/3243B
Klorerad Nej
Klassificering Kategori III
Konstruktion Klippt och sytt
Manschettmaterial Läder (1,2 delad kohud A/B kvalitet)
Klipp stil Newton
Beskrivning Slitstark och bekväm handske för svetsapplikationer
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Gult
Betyg för skärmotstånd Nivå B
Disponibel Återanvändbar
Kvalitet Industriell kvalitet
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Bomull, Kohud Läder
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar (heavy-duty)
Storlek 9
Sterilitet Icke-steril
Temperatur (engelska) Max. EN407 = 413341
Temperatur (metrisk) Max EN407 = 413341
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Finger stil Helfinger
För användning med (applikation) Mekaniskt skydd
Kön Unisex
Färg på handskemanschett Gult
Handske manschettstil Gatlopp
Greppdesign Jämna
Fållfärg Gult
Liner material Jersey polyester, denim
Foder Fodrad
Modell 43-216
Förpackningstyp Polybag/kartong
Punkteringsbetyg Nivå 3
Kvantitet 6 par/påse, 36 par/kartong
Serie ActivArmr™ serie
Tear Rating 4
Tummen stil Förstärkt
Mått (L x B) 378 x 130 mm
Längd (engelska) 378 mm
Bredd (metrisk) 130 mm
Vikt (metrisk) 185 g