Läs mer
Ansell ActivArmr™ 43-217 Grain Getskinn Läder TIG svetshandskar
Produktkod. 16895220 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9
10
11
Förpackningsstorlek:
6 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16895220 9 -
16805230 10 -
16815230 11 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16895220 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 43217090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 SEK
    866.34 SEK / 6 par
    Save 573.66 SEK
    39% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Premium fullnarv getskinnsläder kombinerat med para-aramidsömmar säkerställer hållbarhet vid användning samtidigt som det ger skydd mot värme, lågor, gnistor och svetsstänk.
  • Premium fullnarv getskinnsläder och kantsömmar med para-aramidtråd garanterar hållbarhet vid användning
  • 3-dimensionell tumdesign ökar avsevärt fin fingerfärdighet för exakt svetskontroll
  • Lång delad kohudsmanschett utökar skyddet till underarmarna
  • Ger skydd mot värme, lågor, gnistor och svetsstänk
  • Lämplig för TIG-svetsning samt slipning, lödning, metalltillverkning och underhåll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Manschettmaterial Split kohudsläder
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Vitt
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Hand Specifikt
Material Grain Getskinn Läder
Produkttyp MIG/TIG svetshandskar
Storlek 9
Stil Fullhand-handhandske
Temperatur (metrisk) Max Kontaktvärme: Nivå 1 upp till 100 °C
För användning med (applikation) Fordon, maskiner och utrustning
Färg på handskemanschett Gult
Handske manschettstil Gatlopp
Serie ActivArmr™ 43-217
Längd (engelska) 13,4 tum
Längd (metrisk) 34 cm