Läs mer
Ansell ActivArmr™ 43-217 Grain Getskinn Läder TIG svetshandskar
Produktkod. p-7162806 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
9
10
11
Förpackningsstorlek:
6 par
Produktkod. 16895220
Brand: Ansell 43217090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Premium fullnarv getskinnsläder kombinerat med para-aramidsömmar säkerställer hållbarhet vid användning samtidigt som det ger skydd mot värme, lågor, gnistor och svetsstänk.
  • Premium fullnarv getskinnsläder och kantsömmar med para-aramidtråd garanterar hållbarhet vid användning
  • 3-dimensionell tumdesign ökar avsevärt fin fingerfärdighet för exakt svetskontroll
  • Lång delad kohudsmanschett utökar skyddet till underarmarna
  • Ger skydd mot värme, lågor, gnistor och svetsstänk
  • Lämplig för TIG-svetsning samt slipning, lödning, metalltillverkning och underhåll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Manschettmaterial Split kohudsläder
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Vitt
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Hand Specific
Material Grain Getskinn Läder
Produkttyp MIG/TIG Welding Gloves
Storlek 9
Stil Full-hand Mitt
Temperatur (metrisk) Max Contact heat: Level 1 up to 100°C
För användning med (applikation) Fordon, maskiner och utrustning
Färg på handskemanschett Gult
Handske manschettstil Gatlopp
Serie ActivArmr™ 43-217
Längd (engelska) 13,4 tum
Längd (metrisk) 34 cm