Läs mer
Ansell ActivArmr™ 78-102 Livsmedelssäkra värmeisolerande handskar
Produktkod. 16805250 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
9
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16805250 7
16815250 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16805250 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 78102070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    991.20 SEK
    633.42 SEK / 12 par
    Save 357.78 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-10-2026
Sömlösa stickade handskar med ett termiskt akrylfoder för att ge komfort och värme i kalla eller kylda arbetsmiljöer.
  • Idealisk för att hålla händerna varma i livsmedelsbearbetning och serviceapplikationer
  • Sömlös stickad, termisk akrylfoder ger komfort och värme i kalla eller kylda arbetsmiljöer
  • Obestruket liner kan användas ensam eller som en underhandske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH-kompatibel
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Blått
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifikt
Material Akryl
Produkttyp Termiska mekanikerhandskar
Storlek 7
EN388 Standard 113XB
För användning med (applikation) Livsmedelsbearbetning
Liner material Akryl
Serie 78-102
Garnmätare 10