Läs mer
Ansell ActivArmr™ 78-102 Livsmedelssäkra värmeisolerande handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
9
Beskrivning
- Idealisk för att hålla händerna varma i livsmedelsbearbetning och serviceapplikationer
- Sömlös stickad, termisk akrylfoder ger komfort och värme i kalla eller kylda arbetsmiljöer
- Obestruket liner kan användas ensam eller som en underhandske
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH-kompatibel |
| Beläggningsmaterial | Uncoated |
| Färg | Blått |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Material | Acrylic |
| Produkttyp | Thermal Mechanic's Gloves |
| Storlek | 9 |
| EN388 Standard | 113XB |
| För användning med (applikation) | Livsmedelsbearbetning |
| Visa mer |