Läs mer
ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm ActivArmr™ 78-102 Livsmedelssäkra värmeisolerande handskar med Micro-Dot Palm
Produktkod. 16835250 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
9
Förpackningsstorlek:
12 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16835250 9 -
16825250 7 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16835250 Leverantör ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm Leverantörsnummer 78202090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1317.10 SEK
    836.73 SEK / 12 par
    Save 480.37 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sömlösa stickade handskar med ett termiskt akrylfoder för att ge komfort och värme i kalla eller kylda arbetsmiljöer. Mikroprickbelagd handflata ökar nötningsbeständigheten och förbättrar greppförmågan.
  • Idealisk för att hålla händerna varma i livsmedelsbearbetning och serviceapplikationer
  • Sömlös stickad, termisk akrylfoder ger komfort och värme i kalla eller kylda arbetsmiljöer
  • Obestruket liner kan användas ensam eller som en underhandske
  • Micro-dot beläggning på handflatan förbättrar greppet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH-kompatibel
Beläggningsmaterial PVC
Färg Blått
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifik
Material Akryl
Produkttyp Termiska mekanikerhandskar
Storlek 9
EN388 Standard 312XB
För användning med (applikation) Livsmedelsbearbetning
Liner material Akryl
Serie 78-202
Garnmätare 10