Läs mer
Ansell™ ActivArmr™ 97-011 Series 3/4 Doppade Medium Duty Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
6 par
Beskrivning
- Industriell medelstor handske
- 2-lagers tillvägagångssätt håller dina händer varma i kalla förhållanden samtidigt som hela systemet andas
- 3/4 nitrildopp ger skydd mot direkt vind, vätska och kyla
- Sandig nitrilfinish säkerställer säkert grepp i flera applikationer
- Mjukt inre lager av akrylfrotté och nitrilbeläggningen ger komfort och fingerfärdighet
- Ergonomiskt utformad form säkerställer perfekt passform och minskar handtrötthet
- Kontrasterande svart beläggning mot det ljusa orange fodret ger extra synlighet i svaga eller dåliga ljusförhållanden
Applikationer :
- Lastar lastbilar och fordon
- Produktfrakt, transport och leverans
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003, A1:2009 och EN 388:2003 |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Svart, Orange |
| Exteriör finish | 3/4 doppad |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Nej |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Medelstarka industrihandskar |
| Storlek | 10 |
| Temperatur (engelska) Max. | -4°F |
| Visa mer |