Läs mer
Ansell™ ActivArmr™ 97-011 Series 3/4 Doppade Medium Duty Handskar
Produktkod. 15519210 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
6 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15519210 11 6 par
15509210 10 6 par
15529210 8 6 par
15539210 9 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15519210 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 97011110
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar arbetare från väder och vind. Ansell ActivArmr™ 97-011 Series 97-011 Series 3/4 Doppade Medium Duty Handskar håller dina händer varma i kalla förhållanden samtidigt som hela systemet andas.
  • Industriell medelstor handske
  • 2-lagers tillvägagångssätt håller dina händer varma i kalla förhållanden samtidigt som hela systemet andas
  • 3/4 nitrildopp ger skydd mot direkt vind, vätska och kyla
  • Sandig nitrilfinish säkerställer säkert grepp i flera applikationer
  • Mjukt inre lager av akrylfrotté och nitrilbeläggningen ger komfort och fingerfärdighet
  • Ergonomiskt utformad form säkerställer perfekt passform och minskar handtrötthet
  • Kontrasterande svart beläggning mot det ljusa orange fodret ger extra synlighet i svaga eller dåliga ljusförhållanden
Applikationer :
  • Lastar lastbilar och fordon
  • Produktfrakt, transport och leverans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420:2003, A1:2009 och EN 388:2003
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Svart, Orange
Exteriör finish 3/4 doppad
Hand Specifikt
Latexfri Nej
Material Nitril
Produkttyp Medelstarka industrihandskar
Storlek 11
Temperatur (engelska) Max. -4 °F
Temperatur (metrisk) Max -20 °C
Handske manschettstil Sticka
Liner material Akryl polyester
Förpackningstyp 12 insidor i kartong, 6 par i innerkartong
Motståndskraftig mot Nedskärningar
Serie 97-011
Längd (metrisk) 240 till 270 mm