Läs mer
Ansell ActivArmr™ 97-012 Allmänt syfte Hi-Viz™ Handskar
Produktkod. 16815260 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
16815260 7 -
16825260 8 -
16835260 9 -
16845260 10 -
16855260 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16815260 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 97012070
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskarna är konstruerade för att kombinera komfort hela dagen, fingerfärdighet, förbättrat grepp och skydd. Speciellt utformad för att hålla arbetare säkra i miljöer med svagt ljus eller dålig sikt.
  • Hög synlighet på baksidan av handen och handflatan ökar säkerheten
  • 15-gauge liner minimerar svett och erbjuder bekvämt att bära hela dagen
  • Ergonomiskt utformade former ger naturligt böjd, avslappnad passform för att minska handtrötthet
  • Ger fingerfärdighet för förmågan att plocka upp småsaker
  • Förbättrar greppet i våta och torra förhållanden
  • Silikonfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Hi-vis Orange
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nylon
Produkttyp Multi-activity Gloves
Storlek 7
EN388 Standard 3131A
Serie 97-012
Garnmätare 15