Beskrivning
- Hög synlighet på baksidan av handen och handflatan ökar säkerheten
- 15-gauge liner minimerar svett och erbjuder bekvämt att bära hela dagen
- Ergonomiskt utformade former ger naturligt böjd, avslappnad passform för att minska handtrötthet
- Ger fingerfärdighet för förmågan att plocka upp småsaker
- Förbättrar greppet i våta och torra förhållanden
- Silikonfri
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Hi-vis Orange |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Multiaktivitetshandskar |
| Visa mer |