Läs mer
Ansell ActivArmr™ 97-013 Medium Duty Hi-Viz™ Handskar med Intercept™ Teknologi
Produktkod. 16865260 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16865260 7
16875260 8
16885260 9
16895260 10
16805270 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16865260 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 97013070
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomiskt designade handskar minskar handtrötthet, medan mycket synliga färger på handryggen och handflatan ökar säkerheten i svagt ljus.
  • Mycket reflekterande rygg håller arbetarna säkra i mörka miljöer
  • Intercept™ är en specialiserad stickteknik som blandar konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer till högpresterande garn
  • 13-gauge liner ger ökad komfort för hela dagen
  • Andningsbart tyg minimerar svett jämfört med läder
  • Ergonomisk design ger naturligt böjd, avslappnad passform för att minska handtrötthet
  • Förbättrar greppförmågan i våta och torra förhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Hi-vis Orange
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Material Intercept Technology Garn
Produkttyp Multi-activity Gloves
Storlek 7
EN388 Standard 4X32B
Handske manschettstil Sticka
Serie 97-013
Garnmätare 13