Läs mer
Ansell ActivArmr™ 97-013 Medium Duty Hi-Viz™ Handskar med Intercept™ Teknologi
Produktkod. 16885260 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Produktkod. 16885260
Brand: Ansell 97013090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomiskt designade handskar minskar handtrötthet, medan mycket synliga färger på handryggen och handflatan ökar säkerheten i svagt ljus.
  • Mycket reflekterande rygg håller arbetarna säkra i mörka miljöer
  • Intercept™ är en specialiserad stickteknik som blandar konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer till högpresterande garn
  • 13-gauge liner ger ökad komfort för hela dagen
  • Andningsbart tyg minimerar svett jämfört med läder
  • Ergonomisk design ger naturligt böjd, avslappnad passform för att minska handtrötthet
  • Förbättrar greppförmågan i våta och torra förhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Hi-vis Orange
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Material Intercept Technology Garn
Produkttyp Multi-activity Gloves
Storlek 9
EN388 Standard 4X32B
Handske manschettstil Sticka
Serie 97-013
Garnmätare 13