Läs mer
Ansell ActivArmr™ 97-013 Medium Duty Hi-Viz™ Handskar med Intercept™ Teknologi
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Beskrivning
- Mycket reflekterande rygg håller arbetarna säkra i mörka miljöer
- Intercept™ är en specialiserad stickteknik som blandar konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer till högpresterande garn
- 13-gauge liner ger ökad komfort för hela dagen
- Andningsbart tyg minimerar svett jämfört med läder
- Ergonomisk design ger naturligt böjd, avslappnad passform för att minska handtrötthet
- Förbättrar greppförmågan i våta och torra förhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Hi-vis Orange |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specifik |
| Material | Intercept Technology Garn |
| Produkttyp | Multi-activity Gloves |
| Storlek | 7 |
| Visa mer |