Läs mer
Ansell™ ActivArmr™ 97-631
Produktkod. 15813427 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
6 par
Produktkod. 15813427
Brand: Ansell™ 97631080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Känner allt utom kylan
  • Hög nivå av skicklighet
  • PVC-beläggning förblir mer flexibel än konkurrerande i kalla temperaturer
  • Varm handske som hjälper mot frostskador
  • Branschledande kombination av komfort, värme och fingerfärdighet
  • Livsmedelsgodkänd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan PVC, akryl, Nylon
Certifikat och efterlevnad EN388:2016/2231B, EN511/12X
Klassificering Kategori III
Belagt område Palm belagd
Manschettmaterial PVC; Akryl; Nylon
Klipp stil Newton
Beskrivning Hög fingerfärdighet kallväderhandske med flexibel PVC-dopp. Handsken förblir flexibel ner till -25C
Beläggningsmaterial PVC
Färg Svart
Betyg för skärmotstånd Nivå B
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Palm Doppad
Kvalitet Industriell kvalitet
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Acrylic
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar (medelstarka)
Storlek 8
Sterilitet Icke-steril
Finger stil fulla fingrar
För användning med (applikation) Mekaniskt skydd
Färg på handskemanschett Svart
Handske manschettstil Stickad handled med överkantsbindningstyg
Liner material Nylon; Akryl
Foder Stickat foder
Modell 97-631
Förpackningstyp 1 par i en påse; 6 par i en masterbag; 6 masterbags i en kartong
Punkteringsbetyg Nivå 1
Kvantitet 36 par
Serie ActivAmr-serien
Tear Rating 3
Mått (L x B) 262 x 100 mm
Längd (engelska) 262 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Vikt (metrisk) 47 g