Beskrivning
- Hög nivå av skicklighet
- PVC-beläggning förblir mer flexibel än konkurrerande i kalla temperaturer
- Varm handske som hjälper mot frostskador
- Branschledande kombination av komfort, värme och fingerfärdighet
- Livsmedelsgodkänd
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 2 |
| Material på baksidan | PVC, akryl, Nylon |
| Certifikat och efterlevnad | EN388:2016/2231B, EN511/12X |
| Klorerad | Nej |
| Klassificering | Kategori III |
| Belagt område | Palm belagd |
| Konstruktion | Sticka |
| Manschettmaterial | PVC; Akryl; Nylon |
| Klipp stil | Newton |
| Beskrivning | Hög fingerfärdighet kallväderhandske med flexibel PVC-dopp. Handsken förblir flexibel ner till -25C |
| Visa mer |