Beskrivning
- PVC-skumbeläggning ger grepp och flexibilitet i temperaturer ner till -25 C (-°15 °F)
- RIPEL™ Tekniken håller vätskor ute för att hålla händerna torra och varma
- Tvåskiktsdesign skyddar mot vätske- och mekaniska risker, samtidigt som den ger värme och komfort
- Tillräckligt tunn för att hantera små föremål, men tillräckligt skyddande för tuffa miljöer
- Hjälper till att förhindra köldskador
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Beläggningsmaterial | PVC |
| Färg | Blått |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Hand | Specifik |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Köldtåliga handskar |
| Storlek | 8 |
| Visa mer |