Läs mer
Ansell ActivArmr™ 97-681 PVC-belagda kalltåliga vattentäta handskar
Produktkod. 15960147 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
6 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15960147 11 6 par
15930147 8 6 par
15940147 9 6 par
15950147 10 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15960147 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 97681110
I lager
Ett isolerande akrylfoder kombinerat med RIPEL™ Tekniken hjälper till att hålla händerna torra och varma under en längre tid. PVC-beläggning förbättrar greppförmågan och förblir flexibel, även under de kallaste förhållanden.
  • PVC-skumbeläggning ger grepp och flexibilitet i temperaturer ner till -25 C (-°15 °F)
  • RIPEL™ Tekniken håller vätskor ute för att hålla händerna torra och varma
  • Tvåskiktsdesign skyddar mot vätske- och mekaniska risker, samtidigt som den ger värme och komfort
  • Tillräckligt tunn för att hantera små föremål, men tillräckligt skyddande för tuffa miljöer
  • Hjälper till att förhindra köldskador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Beläggningsmaterial PVC
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifik
Material Nylon
Produkttyp Köldtåliga handskar
Storlek 11
EN388 Standard 2231B
För användning med (applikation) Livsmedelsbearbetning, infrastrukturunderhåll och olja/gas
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Akryl
Serie ActivArmr™ 976-81
Temperatur (engelska) Min -15 °F
Temperatur (metrisk) Min. -25 °C